Learn More
Jenway™ Flammenphotometrie Standard 1000 ppm Lithium Artikelnummer.: 11465079
Zum Warenkorb hinzufügen
Jenway™ Flammenphotometrie Standard 1000 ppm Lithium
Artikelnummer. 11465079
500 ml
Click to view available options
Menge:
500 ml
Artikelnummer. 11465079
Marke: Jenway 9995941
Spezifikation
Konzentration 1000 ppm
Menge 500 ml
Farbe Farblos
Lösungsmittel oder Matrix 0%
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
Löslichkeit Vollständig mit Wasser mischbar
Physikalische Form Flüssig
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Jenway™ Flammenphotometrie Standard 1000 ppm Lithium >