Learn More
Cole-Parmer™ Jenway™ Deuteriumlampe
Marke:  Cole-Parmer™ 99956-17
Artikelnummer. 11460549
  • 1880.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-09-2025
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Jenway™ Deuteriumlampe > Kann verwendet werden mit: Spektralphotometer, Modelle6405 und 6505