Learn More
Cole-Parmer™ Jenway™ Küvettenhalter
257.00 CHF - 499.00 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Schichtdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Schichtdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11480539
|
Cole-Parmer™
83056-80 |
Spektralphotometer der Serie 63, 73 und 67 | 10 bis 100 mm |
257.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11454939
|
Cole-Parmer™
83070-41 |
Spektralphotometer der Serie 63, 73 und 67 | 10 x 10 mm |
257.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
13266389
|
Cole-Parmer™
83070-57 |
Spektralphotometer der Serie 6850 | 10 bis 100 mm |
499.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
13246389
|
Cole-Parmer™
83070-53 |
Spektralphotometer der Serie 6850 | 10 x 10 mm |
499.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Spezifikation
Küvettenhalter |