Learn More
Jenway™ Jenway™ Tischmessgeräte
Diese vielseitigen Tischmessgeräte eignen sich für verschiedenste Anwendungen. Jenway™ Tischmessgeräte eignen sich optimal für Routineanalysen.
Marke: Jenway™ 35459-01
570.51 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das 3510 ist ein vielseitiges, einfach zu bedienendes pH-, mV- und Temperaturmessgerät, das ideal für Routineanalysen geeignet ist. Mit einer Auflösung von bis zu drei Dezimalstellen und einer Auswahl von bis zu drei Kalibrierungspunkten bietet das 3510 dem Anwender zusätzliche Flexibilität, wenn eine verbesserte Leistung gefordert wird. Eine Auswahl von pH-Kalibrierpuffern nach DIN-, JIS- und NIST-Normen kann für die automatische Kalibrierung sowie manuell eingegebene Pufferwerte verwendet werden. Der pH-Meter kann zudem bis zu 32 Ergebnisse speichern.- Gleichzeitiges Auslesen von pH-Wert und Temperatur
- pH-Auflösung auf drei Dezimalstellen
- Ein-, Zwei- oder Drei-Punkt-Kalibrierung
- Automatische oder manuelle Pufferauswahl
- DIN-, JIS- und NIST-Pufferstandards können für die automatische Kalibrierung verwendet werden
- Speicherung von bis zu 32 Ergebnissen
- RS232-Verbindung zu Drucker oder PC über DataWay
Das 3520 ist ein dynamisches pH-/mV-Messgerät, das für die breiteste Palette von Anwendungen in Forschung, allgemeinem Labor, QC und GLP geeignet ist. Das 3520 pH-/mV-Meter bietet mit umfassenden Funktionen und Merkmalen Spezifikationen für die Forschung. Der integrierte Datenlogger kann Messwerte basierend auf einer Vielzahl von Triggeroptionen speichern, drucken oder ausgeben, sodass sich dieses Modell zur Überwachung und Steuerung von pH-Werten eignet.
- Ideal für Qualitätskontrolle und GLP-Anwendungen
- Auflösung bis zu drei Dezimalstellen
- 1-, 2- oder 3-Punkt-pH-Kalibrierung
- Automatische oder manuelle Pufferauswahl
- Mehrere Sprachoptionen
- Speicherung von bis zu 500 Ergebnissen
- RS232-Verbindung zu Drucker oder PC oder Infrarot(IrDA)-Kommunikation
Das 4510 ist ein einfach zu bedienendes Leitfähigkeitsmessgerät mit der Flexibilität, die unterschiedlichsten Anwenderanforderungen zu erfüllen. Für diejenigen Anwendungen, bei denen eine höhere Genauigkeit erforderlich ist, hat der 4510 eine automatische Standarderkennung der Leitfähigkeit und des Endpunkts. Zu den Einstelloptionen gehören Zellenkonstante, Temperaturkoeffizient und Referenztemperatur. Das Instrument kann bis zu 32 Messwerte speichern, die über DataWay und die RS232-Schnittstelle auch an einen Drucker gesendet oder an einen Computer übertragen werden können.
- Gleichzeitige Anzeige von Leitfähigkeit oder TDS und Temperatur
- Automatische Auswahl des Bereichs für die beste Auflösung
- Kalibrierung durch Zellkonstante oder Standardlösungen
- Automatische Standarderkennung
- Speicherung von bis zu 32 Ergebnissen
- Bidirektionale RS232-Verbindung zu Drucker oder PC
Das 4520 ist ein hochspezifisches Leitfähigkeitsmessgerät mit einer Vielzahl von Messmodi. Das Labormessgerät 4520 verfügt über Modi für Leitfähigkeit, Widerstandsfähigkeit, TDS, Salinität und Temperatur und bietet zusätzliche Genauigkeit mit 1-, 2- oder 3-oder Punktleitfähigkeitskalibrierung über den breiten Messbereich von 0 bis 19.99 S. Der spezielle ‚Reinwasser‘-Modus gewährleistet die optimale Genauigkeit für diese schwierige Anwendung.
- Leitfähigkeits-, Widerstandsfähigkeits-, TDS- und Salinitätsmodi
- Spezieller ‚Reinwasser‘-Modus für Messungen extrem niedriger Leitfähigkeit
- Speicherung von bis zu 500 Ergebnissen mit integriertem Datenlogger
- Infrarot-Datenverbindung (IrDA) zum Anschluss von Drucker und RS232-Verbindung zum Anschluss an Drucker oder PC über DataWay-Software
Spezifikation
Analog und RS232 | |
±0,003 | |
Duales Display | |
0,001/0,01/0,0 | |
Routineanalyse | |
32 Messungen | |
Großbritannien | |
pH/ mV/Temperatur | |
0.1 bis 1 mV | |
0,1 °C | |
210 mm | |
9 V AC ± 10 % bei 50/60 Hz | |
50 bis 60 Hz |
±0,2 mV | |
1 bis 3 | |
–2.000 bis 19.998 | |
0 bis 100 °C ATC/manuell | |
Elektrodenständer und -halter, ATC-Sonde, BNC-Kurzschlussstecker, pH 4,, 7 und 10-Pufferbeutel sowie Netzteil mit UK-Stecker | |
3510 | |
ATC | |
ΓÇô1.999.9 bis 1999.9 mV | |
±0.5 °C | |
210 mm | |
55 mm | |
9 V |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Jenway™ Jenway™ Tischmessgeräte > Modell 3510; Typ: pH/mV/Temperatur; einschließlich Elektrodenständer und -halter, ATC-Sonde, BNC-Kurzschlussstecker, pH 4, 7 und 10 Puffer und UK-Netzteil
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur