Learn More
Jenway™ Jenway™ Tischmessgeräte
Diese vielseitigen Tischmessgeräte eignen sich für verschiedenste Anwendungen. Jenway™ Tischmessgeräte eignen sich optimal für Routineanalysen.
Marke:  Jenway™ 35417-04
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11450489
  • 1740.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Analog, RS232 und IrDA
0 bis 60 °C ATC/manuell
Datenlogger, DO2-Sonde mit ATC, Elektrodenhalter, 3 Membranen, KCI-Fülllösung, Sero-Kalibriersalze, Adapterbuchsen und Stro mVersorgung für EU
9500
Gehäuse DO3
±0.5 °C
210 mm
55 mm
9 V
1/8-VGA-LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Forschung in Aquakulturen/Fischzuchten, Aquakultur, Umweltanalyse, Verschmutzungskontrolle und im Abwassermanagement
Speicherplatz für 251 Messungen und 20 BOD-Sätze (10 Proben/Satz)
EU
Gehäuse DO2
0,1 °C
250 mm
9 V AC ± 10 % bei 50/60 Hz
50 bis 60 Hz
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Jenway™ Jenway™ Tischmessgeräte > Modell 9500; Typ:DO2; mit Datenlogger-Funktion, DO2-Sonde mit ATC, Elektrodenhalter, 3 Membranen, KCI-Fülllösung, Sero-Kalibriersalze, Adapterbuchse und Stromversorgung für EU