Learn More
Cole-Parmer™ Jenway™ Serie 74 Scanning-Spektrophotometer für den sichtbaren und sichtbaren/UV-Bereich mit CPLive™ Konnektivität
Nutzen Sie die Cloud-basierte, sichere Speicherung Ihrer Ergebnisse und Protokolle mit den Scanning-Spektrophotometern der Jenway Serie 74 für den sichtbaren und sichtbaren/UV-Bereich mit CPLive Konnektivität
Marke:  Cole-Parmer™ 741501
7562.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24356" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16273492
  • 7960.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Einfache Einrichtung dank des anwenderfreundlichen, hochauflösenden 7 Zoll-Farb-Touchscreens und der Benutzeroberfläche.
  • Verschiedene Messmodi ermöglichen die Handhabung einer Vielzahl von Anwendungen.
  • Einfache Konnektivität dank mehrerer USB-Anschlüsse für Datenspeicherung und Druckerkonnektivität.
  • Vielseitig — Mit einer großen Auswahl an austauschbaren Zubehörteilen kompatibel.
Spezifikation
Spezifikation
±0,01 A bei 1,000 A
CE
2x USB-A, 1x USB-B, Ethernet RJ45
Silizium-Photodiode
50 x 28 x 15,6 cm
5 nm
100/240 V
50/60 Hz
Einzeln
±1 %T
<0,5 % bei 340 nm und 220 nm
±0,5 nm
-0,3 bis +2,5 A
-300 bis 9999
UV-Vis-Spektrophotometer mit CPLive™ Cloud-Konnektivität
Touchscreen
Xenon
Spektralphotometer
198 bis 1000 nm
10 GB Speicher
10 bis 100 mm
0 bis 199,9 %T
±2 nm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Jenway™ Serie 74 Scanning-Spektrophotometer für den sichtbaren und sichtbaren/UV-Bereich mit CPLive™ Konnektivität > 198 bis 1.000 nm
Erstellen Sie jetzt auf CPLive.coleparmer.com ein kostenloses Konto, um die Vorteile eines unbegrenzten Datenspeichers zu nutzen und Ihre wertvolle Arbeit mit Kollegen in Ihrem Labor oder auf der ganzen Welt zu teilen.