Learn More
Bibby Scientific™ Jenway™ Spektrophotometer Modell 7305
Geringer Platzbedarf. Das Jenway™ Modell 7305 Spektralphotometer enthält symbolgesteuerte Software mit einem verbesserten Navigationssystem für einfache und intuitive Verwendung.
Marke:  Bibby Scientific™ 83058-16
4507.75 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11485089
  • 4745.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Einschließlich Messmodi für Absorption, Transmission in Prozent und Konzentration.
  • Kleine Stellfläche
  • Automatische Protokollierungsfunktionen
  • Xenon-Lampe zum Ablesen per Knopfdruck aktivierbar
  • Große Auswahl an Zubehör lieferbar
  • 3 Jahre Garantie
Spezifikation
Spezifikation
−0,3 bis +2,5 A
USB (enthalten)
Xenon
UV-Vis Spektralphotometer
Für den Gebrauch in Ausbildungs- und allgemeinen QK-Laboren
Ausgestattet mit 10x 10 mm-Küvettenhalter, Packung von 100 Einwegküvetten, Bedienungsanleitung, Universalnetzteil, PC-Software auf CD-ROM und Schnittstellenkabel im Lieferumfang
Einzelstrahl
5 nm
±2 nm
6 kg
–300 bis 9999
400 mm
5 nm
320 bis 1000 nm
220 mm
2 bis 9999
1 nm
3 Jahre
±0,5 nm
275 mm
Videos
  • Jenway Introducing the 73 series spectrophotometers
  • Jenway Operation of a 73 series spectrophotometer
  • Jenway 73 spectrophotometer accessories
  • Jenway Adding a printer to a 73 series spectrophotometer
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Manuals
Product Information
Name des Produkts
Bibby Scientific™ Jenway™ Spektrophotometer Modell 7305 > Genauigkeit:+/- 2 nm