Learn More
Cole-Parmer™ KAELTEAKKU STARR -6°C 470G 470G
Marke:  Cole-Parmer™ 06345-20
Artikelnummer. 11711029
  • 103.00 CHF / 24 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-08-2025
Spezifikation
24 Packungen
Kühlen der Proben für den Versand
-6 °C
Cold-Pack
177,8 x 95,25 x 38,1 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ KAELTEAKKU STARR -6°C 470G 470G > Abmessungen (L x B x H):177,8 x 95,25 x 38,1mm