Learn More
Ansell KleenGuard™
Kat. III, niedriger Chemikalienschutz, 0,65 AQL, Abriebfestigkeit Stufe 2. Ideal für die Handhabung von Chemikalien, Reinigungsaufgaben, leichte Montagearbeiten und Lack-/Spritzarbeiten. Rollrand und strukturierte Fingerspitzen für verbesserten Halt.
87.36 CHF
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 2 |
---|---|
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0120 |
Farbe | Blau |
Hand | Beidseitig tragbar |
Latex Free | Ja |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15387647
![]() |
Ansell
49822 |
XS, 6 |
87.36 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15317657
![]() |
Ansell
49823 |
S, 7 | N/A | |||||||
Beschreibung
- Zuverlässiger Schutz vor einer Vielzahl aggressiver Chemikalien. EN 374-1 Typ B. Mikroorganismenschutz (Bakterien, Pilze und Viren). EN 388 2XXXX
- Puder- und silikonfrei. Antistatisch
- 0,22 mm Dicke – für besseren Schutz ohne Beeinträchtigung der Beweglichkeit
- Rollrand – für einfaches Anziehen
Compliance
Entspricht den Normen EN 388, EN 374-2 und EN 420-2003.
Spezifikation
ANSI 2 | |
Blau | |
Ja | |
Neoprenhandschuhe | |
0,30 mm | |
Nein | |
KOP | |
Schutz vor Lösungsmitteln | |
Dual-Dex™ Technologie | |
KleenGuard™ G29 | |
30,5 cm |
CE 0120 | |
Beidseitig tragbar | |
Neoprenmischung | |
12 mil | |
EN 388:4101X | |
Typ B | |
Bakterien, Pilze MIT Virusschutz | |
Rollrand | |
Ohne Dichtungseinlage | |
12 in. |