Learn More
Hughes Ummantelte mobile Sicherheitsdusche mit Augen-/Gesichtsspülung
Isolierte mobile, unabhängige Notfalldusche mit 114 Liter Fassungsvermögen und Augen-/Gesichtsspüleinheit. Mit einem Zylinder mit Polypropylenauskleidung, einem Edelstahlrahmen und großen Luftreifen ist das Bewegen durch eine Person einfach.
Marke:  Hughes HSHJ040KGW
Artikelnummer. 17752348
  • 7560.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Isolierte mobile, unabhängige Notfalldusche mit 114 Liter Fassungsvermögen und Augen-/Gesichtsspüleinheit
  • Mit einem Zylinder mit Polypropylenauskleidung, einem Edelstahlrahmen und großen Luftreifen ist das Bewegen durch eine Person einfach
  • Für lange Strecken oder unebene Oberflächen kann ein optionaler A-Rahmen mit Anhängekupplung eingebaut werden
  • Darüber hinaus kann der Radabstand geändert werden, sodass das Gerät durch standardmäßige Türöffnungen passt
Spezifikation
Spezifikation
114 l
Weiß
Sicherheitsdusche
Name des Produkts
Hughes Ummantelte mobile Sicherheitsdusche mit Augen-/Gesichtsspülung > Sicherheitsdusche; Farbe: Weiß