Learn More
Hughes Jacketed and Insulated Tank Shower
Insulated emergency tank shower with eye/face wash unit, for use in non-hazardous hot climates. Designed to meet and exceed ANSI standards by providing tepid water, even when there is no mains water supply.
9085.00 CHF - 13945.00 CHF
Spezifikation
Material Edelstahl
Produkttyp Tankdusche
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17772348
Unterlagen ansehen
Hughes
HSHJ14K3SS
350 l
9085.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17762348
Unterlagen ansehen
Hughes
HSHJ14K1SS
1.500 l
13945.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Insulated emergency tank shower with eye/face wash unit, for use in non-hazardous hot climates
  • Jacketed and insulated models maintain a steady temperature
  • Suitable for use where insufficient water pressure exists
  • Side mounted eye/face wash unit
  • Designed to meet and exceed ANSI standards by providing tepid water for over 15 minutes at a guaranteed flow of 76 liters per minute, even when there is no mains water supply
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
Tankdusche
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hughes Jacketed and Insulated Tank Shower