Learn More
Emma Safety Footwear Jack S1P Denim Shoe
The unique heel design of the Jack Shoe is highly supportive and ideal for climbing pallets, ladders and in and out of truck cabs - even when wet.
Marke:  Emma Safety Footwear MM91854948
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17592586
  • 117.00 CHF / 1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Beschreibung
  • S1P-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Trockenarbeiten
  • Metallfrei
  • Sein einzigartiges Fersendesign hat eine starke Stützfunktion und eignet sich ideal für das Steigen auf Paletten, Leitern und in und aus LKW-Kabinen, auch bei Nässe.
  • Die schützende Innensohle hält scharfe Gegenstände wie Nägel und Metallsplitter fern.
  • Dieser Sneaker mit Fiberglas-Zehenkappe ist aus robustem Jeansstoff gefertigt. DenimX Schnürsenkel mit einer Geschichte. Hergestellt aus recyceltem Jeansstoff für unsere zirkulären Sicherheitsschuhe.
  • Branchen:
    • Logistik und Transport
    • Elektronik
    • Fertigung
Spezifikation
Spezifikation
ISO 20345:2011
Blau
Hydro-Tec antibakteriell
48
Niedrig
Schnüre
Logistik und Transport, Elektronik, Fertigung
Denim, Nubuk
Standardbreite
Sicherheitsschuh
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Emma Safety Footwear Jack S1P Denim Shoe > Sicherheitsschuh; Größe: 48