Learn More
GPE Scientific™ J Young Probenkolben mit O-Ring-Hahn und normalem Kühlfingerarm
GPE Scientific™ J Young Probenflasche mit O-Ring-Hahn und Kaltfinger-Normalarm ist für die Verwendung mit Schlenk-Apparaturen und einem Vakuumverteiler konzipiert und in verschiedenen Volumen erhältlich.
126.00 CHF - 157.00 CHF
Spezifikation
Enthält | O-Ring-Hahn und kalter, glatter Fingerarm |
---|---|
Produkttyp | Probenkolben |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15854744
|
GPE Scientific™
CSY/25 |
25 ml |
126.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15874744
|
GPE Scientific™
CSY/50 |
50 ml |
132.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15834744
|
GPE Scientific™
CSY/100 |
100 ml |
136.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15864744
|
GPE Scientific™
CSY/250 |
250 ml |
138.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15884744
|
GPE Scientific™
CSY/500 |
500 ml |
145.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15844744
|
GPE Scientific™
CSY/1000 |
1000 ml |
157.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Entwickelt mit einem Seitenarm für die Evakuierung oder das Befüllen mit Gasen
- Für den Anschluss an Schlenk-Apparaturen
- Mit O-Ring-Hahn
- Enthält Normalarm mit Kühlfinger
Spezifikation
O-Ring-Hahn und kalter, glatter Fingerarm | |
Probenkolben |