Learn More
GPE Scientific™ J Young B40 Buchse und Glasschlüssel mit hohem Vakuum am Auslass
Die GPE Scientific™ J Young B40 ist eine einfache Kühlfalle für Basisvakuumleitungen mit Buchse und Glashahn am Auslass.
Marke:  GPE Scientific™ JYT/2
Artikelnummer. 15804814
  • 523.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Solide konstruiert zur Verwendung als Basis-Vakuumleitungskühlfalle
  • Glasschlüssel am Auslass
Spezifikation
Spezifikation
Durchmesser Schlauchanschluss: 15 mm
Durchmesser: 44 mm
280 mm-Gehäuse
Innendurchmesser Rohr: 13 mm
Glasschlüssel am Auslass
Kühlfalle der Basisvakuumleitung
Name des Produkts
GPE Scientific™ J Young B40 Buchse und Glasschlüssel mit hohem Vakuum am Auslass > Durchmesser Schlauchanschluss: 15 mm