Learn More
Avantor™ J.T. Baker™ PTFE SPE-12G Säulenprozessor
Speziell entwickelte PTFE-Vakuumkammern, mit denen 12 Proben gleichzeitig laufen können
Marke: Avantor™ 7520-94
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Dies bietet die Flexibilität der Verarbeitung von SPE-Geräten unterschiedlicher Höhen, Durchmesser oder Formate während desselben Experiments
- Enthält eine Vakuumkammer aus Borosilikatglas, einen weißen Polyamiddeckel mit 12 Luer PTFE-Anschlüssen, Verschlussstopfen (12×) für Deckel, eine PE-Dichtung, 12 Luer PP-Hähne und ein PTFE-Probenahmegestell
- Lieferdaten: Im Lieferumfang sind höhenverstellbare Einlegeböden, eine Vakuummessgerät/PTFE-Reglerbaugruppe und eine Bedienungsanleitung enthalten
Spezifikation
12 Proben | |
SPE-12G Säulenprozessor | |
PTFE | |
1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Avantor™ J.T. Baker™ PTFE SPE-12G Säulenprozessor > 12 Proben
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur