Learn More
Avantor™ J.T. Baker™ NEUTRASORB™-Material für Säureleckagen
Ermöglicht eine schnelle, kontrollierte Neutralisierung konzentrierter Säuren und sichtbare Farbveränderungen als Hinweis auf eine vollständige Neutralisierung
Marke: Avantor™ 4456-05
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Achtung: NEUTRASORB™ -Material darf nicht für verschüttete Fluorwasserstoffsäure, Salpetersäure, Schwefelsäure oder Peroxy (pro-) organische oder andere hochreaktive Säuren verwendet werden.
- Nach vollständiger Neutralisierung enthalten die Abfallstoffe neutralisiertes Alkalimetall und alkalische Erdsalze der behandelten Säure.
Spezifikation
Violett | |
Reinigungsset für Säureleckagen | |
Bromocresol Purple Indikator-Gütegrad (CAS 115-40-2; < 0,1 %), Calciumcarbonat (CAS 471-34-1; 5 - 25 %), Magnesiumoxid (CAS 1309-48-4; 25 - 45 %), Natriumcarbonat (CAS 497-19-8; 35 - 55 %) |
Verpackt in Box mit Folienverpackung | |
Granulate | |
3,2 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Avantor™ J.T. Baker™ NEUTRASORB™-Material für Säureleckagen > Leckagen-Notfallset für konzentrierte Säuren
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur