Learn More
J 113863, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
Potent chemokine receptor 1 (CCR1) antagonist (IC50 values are 0.9 and 5.8 nM for human and mouse CCR1 receptors respectively). Also displays high selectivity for human but not mouse CCR3 receptors (IC50 values are 0.58 and 460 nM respectively). Improves paw inflammation, joint damage and dramatically reduces cell infiltration into joints in collagen-induced arthritis in mice.
Isomer also available.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | J 113863 |
Menge | 1 mg |
Formelmasse | 655.44 |
Reinheit (%) | >98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
J 113863, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur