Learn More
Texwipe™ Reinraummatten
Antimikrobielles Mittel zur Verhinderung von Bakterienwachstum
224.00 CHF - 237.00 CHF
Spezifikation
Material | Polyethylen, Polystyrol |
---|---|
Typ | Reinraummatte |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kontaminationskontrolle |
Produktcode | Marke | Farbe | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11545315
|
Texwipe™
AMA184681B |
Blau | 18 x 46 Zoll |
237.00 CHF
8 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11555315
|
Texwipe™
AMA184681W |
Weiß | 18 x 46 in. |
224.00 CHF
8 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Klebematten und Rahmen für Reinräume und kritische Bereiche
- Polyethylen- (Matten) und Polystyrol-Konstruktion (Rahmen)
- Erfasst und hält Partikel von Fuß- und Radverunreinigungen zurück
- Herausnehmbares, klebebeschichtetes Polyethylen-Blatt fängt Partikel auf und verhindert die Übertragung
- Nummerierte Registerkarten vereinfachen die Bestandserfassung und den Austausch
Spezifikation
Polyethylen, Polystyrol | |
Reinraummatte | |
Kontaminationskontrolle |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Texwipe™ Reinraummatten