Learn More
Itaconsäure, 99%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11453027
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Itaconsäure, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453027
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Artikelnummer. 11453027
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15566.30
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 97-65-4 | C5H6O4 | 130.099 g/mol
Itaconic acid is used in the preparation of acrylonitrile-butadiene-styrene and acrylate latexes. It is also used to prepare poly-itaconic acid, resins biofuel components and ionomer cements. It finds application in the textile, chemical and pharmaceutical industries. It is also used as an additive in fibers and ion exchange resins to increase abrasion, waterproofing, physical resistance, dying affinity and better duration. Further, it acts as a co-monomer used in the preparation of acrylic fibers and rubbers, reinforced glass fiber, artificial diamonds and lens. In addition to this, it acts as a binder and sizing agent in non-weaving fibers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Itaconsäure wird bei der Herstellung von Acrylnitril-Butadien-Styrol und Acrylatlatexen verwendet. Wird auch zur Herstellung von Poly-Itaconsäure, Harzen Biokraftstoffkomponenten und Ionomer-Zementen verwendet. Findet Anwendung in der Textil-, Chemie- und Pharmaindustrie. Wird auch als Additiv in Fasern und Ionenaustauschharzen verwendet, um Abrieb, Abdichtung, physikalische Beständigkeit, Sterbeaffinität und bessere Dauer zu erhöhen. Fungiert darüber hinaus als Co-Monomer, das bei der Herstellung von Acrylfasern und -kautschuken, verstärkter Glasfaser, künstlichen Diamanten und Linsen verwendet wird. Fungiert darüber hinaus als Bindemittel und Leimungsmittel in Nicht-Webfasern.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Aceton, Methanol, Hexan und Ethanol. Schwer löslich in Benzol, Chloroform, Kohlenstoffdisulfid und Petrolether.
Hinweise
Hygroskopisch. Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97-65-4
Summenformel C5H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 130.099
MDL-Nummer MFCD00004260
InChI-Schlüssel LVHBHZANLOWSRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym itaconic acid, 2-methylenesuccinic acid, methylenesuccinic acid, methylenebutanedioic acid, propylenedicarboxylic acid, itaconate, 2-propene-1,2-dicarboxylic acid, butanedioic acid, methylene, succinic acid, methylene, 2-methylenebutanedioic acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 811
ChEBI CHEBI:30838
IUPAC-Name 2-Methylidenbutandisäure
SMILES C=C(CC(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Itaconic acid
Schmelzpunkt 165°C to 169°C
Dichte 1.63
Siedepunkt 268°C
Menge 250 g
Beilstein 1759501
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,5242
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,acetone,methanol,hexane and ethanol. Slightly soluble in benzene,chloroform,carbon disulfide and petroleum ether.
Formelmasse 130.1
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP26L010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/03/2025 Catalog NumberA15566.0I,A15566.0B,A15566.30
ChargennummerN25L024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2025 Catalog NumberA15566.0I,A15566.0B,A15566.30
ChargennummerW12K004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/09/2024 Catalog NumberA15566.0I,A15566.0B,A15566.30
ChargennummerW12K003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/09/2024 Catalog NumberA15566.0I,A15566.0B,A15566.30
ChargennummerU23K015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/09/2024 Catalog NumberA15566.0I,A15566.0B,A15566.30
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Itaconic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Itaconic acid
Name des Produkts
Itaconsäure, 99%, Thermo Scientific Chemicals >