Learn More
Blei 207 Isotope Standard für ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke:  SPEX Certiprep ISOT-PB207
Menge 125 ml
Artikelnummer. 11456018
  • 157.00 CHF / 125 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Pb 20710 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Spezifikation
Blei 207-Isotopenstandard
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
ICP-MS
Certified Reference Material
2 % HNO3
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Blei 207
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Blei 207
125 ml
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Blei 207 Isotope Standard für ICP/MS, SPEX CertiPrep™ > 125 ml; dreifach gelaugte LDPE-Flasche