Learn More
Eppendorf™ IsoTherm™ System Starter-Set
Fasst bis zu 24 Mikroröhrchen. Das IsoGem-System ist das ideale System für die sichere Kühlung Ihrer Proben in 0.5 ml- oder 1.5 ml/2.0 ml-Röhrchenformaten bei -21 °C oder 0 °C während des gesamten Arbeitsablaufs im Labor.
212.85 CHF - 225.00 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10114721
|
Eppendorf™
3880000011 |
0,5 ml-Röhrchen | N/A | |||||||
10160231
|
Eppendorf™
3880001018 |
1,5/2,0 ml-Röhrchen |
212.85 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- IsoPack™ (Cold Pack) weiß für 0 °C und blau für -21 °C, gekühlt auf Kühltemperatur im Gefrierfach
- Isotherme Zeiten von >6 h (0 °C, weiß) und >3 h (-21 °C, blau)
- Keine schmelzenden Eisbäder mehr (Kontaminationsgefahr)
- Alle Komponenten des Systems können separat verwendet werden
- Gestelle sind stapelbar, autoklavierbar, markierbar, schwimmfähig und können in einem Rotor für Mikrotiterplatten zentrifugiert werden
- Spezialisiert auf die effektive und konstante Kühlung von Proben bei -21 °C oder 0 °C über viele Stunden.
Spezifikation
IsoTherm-System Starterkit |