Learn More
Fisherbrand™ Isotemp II™ Umlaufkühler, 230 V/50 Hz
Eine kompakte Baureihe von gekühlten Umlaufkühlern.
Marke:  Fisherbrand™ 197221010001
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11316641
  • 4854.15 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Beschreibung
  • Der intuitiv bedienbare Digitalregler steigert die Anwenderfreundlichkeit
  • Der am Bedienfeld angebrachte Manometer ermöglicht ein einfaches Ablesen des Anwendungsdrucks
  • Alarme bei Über- und Untertemperatur
Die Kontrollleuchte leuchtet,
  • wenn das Gerät kühlt
  • wenn der Sollwert geändert wurde
  • bei Änderung oder Überschreitung von Hoch- und Tieftemperaturgrenzwerten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
+10 °C bis +35 °C
900 W (bei +20 °C)
-10  C bis +30  C
R134A.
584.2 x 355.6 x 604.5 mm
50 Hz
9,5 L
PD1 (Verdrängerpumpe)
Isotemp II
±0,1 °C
230 V
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Isotemp II™ Umlaufkühler, 230 V/50 Hz > PD-1-Pumpe