Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Umwälzkühler/-heizer, 230 V, 50 Hz
Im Hinblick auf hohe Leistung, kleine Stellfläche und leisen Betrieb entwickelt.
Marke:  Fisherbrand™ 221122100
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11396651
  • 4735.00 CHF / 1 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Beschreibung
  • Gesamter Heiz- und Kühlbereich -10 bis +80 °C
  • Kleines Reservoir sorgt für schnelle Temperaturansprechzeiten
  • Geringer Platzbedarf
  • Leiser Betrieb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2,8 L
Kraft
2,0 kW
17 l/min (300 mbar)
Ja
29.9 kg
50 Hz
Bei +20 °C
-10 bis +80 °C
500LCU
±0,1 °C
419.1 x 228.6 x 635 mm
230 V
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Isotemp™ Umwälzkühler/-heizer, 230 V, 50 Hz >