Learn More
Isopropylmagnesiumchlorid - Lithiumchloridkomplex, 1.3M-Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 745038-86-2 | C3H7Cl2LiMg | 145.23 g/mol
164.82 CHF - 464.31 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 745038-86-2, 109-99-9
Summenformel C3H7Cl2LiMg
Molekulargewicht (g/mol) 145.23
MDL-Nummer MFCD07784514
InChI-Schlüssel CWTUREABAILGIK-UHFFFAOYSA-L
Synonym turbo grignard, iprmgcl licl, i-prmgcl licl, i-prmgcl.licl, isopropylmagnesiumchloride licl, isopropylmagnesium chloride licl, isopropyl magnesium chloride licl, cwtureabailgik-uhfffaoysa-l, isopropylmagnesium lithium chloride, isopropyl magnesium chloride li-clMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 11275082
SMILES [Li+].[Cl-].CC(C)[Mg]Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10365023
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
386281000
100 mL AcroSeal™ Glasflasche
164.82 CHF
100 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10043912
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
386288000
800 mL AcroSeal™ Glasflasche
464.31 CHF
800 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Isopropylmagnesiumchlorid - Lithiumchloridkomplex, 1.3M-Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals