Learn More
Isopropylmagnesiumchlorid - LiCl-Komplex, 1 M in MetHF, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 807329-97-1 | C3H7Cl2LiMg | 145.23 g/mol
724.00 CHF
Chemical Identifiers
CAS | 807329-97-1 |
---|---|
Summenformel | C3H7Cl2LiMg |
Molekulargewicht (g/mol) | 145.23 |
MDL-Nummer | MFCD07784514 |
InChI-Schlüssel | CWTUREABAILGIK-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | turbo grignard, iprmgcl licl, i-prmgcl licl, i-prmgcl.licl, isopropylmagnesiumchloride licl, isopropylmagnesium chloride licl, isopropyl magnesium chloride licl, cwtureabailgik-uhfffaoysa-l, isopropylmagnesium lithium chloride, isopropyl magnesium chloride li-cl |
IUPAC-Name | lithium(1+) chloro(propan-2-yl)magnesium chloride |
SMILES | [Li+].[Cl-].CC(C)[Mg]Cl |
Description
Isopropylmagnesium chloride is used in the regioselective functionalization of trisubstituted pyridines, electrophilic amination for preparation of amines and functionalization of cyclopentene derivatives. It is involved in the preparation of 2,3-functionalized furans, benzofurans, and thiophenes. Further, it is used in benzylic Grignards via sulfur-magnesium exchange.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenIsopropylmagnesiumchlorid wird bei der regioselektiven Funktionalisierung von trissubstituierten Pyridinen, der elektrophilen Amination zur Herstellung von Aminen und der Funktionalisierung von Cyclopentenderivaten verwendet. Ist an der Vorbereitung von 2,3-funktionalisierten Furanen, Benzofuranen und Thiophen beteiligt. Weiter wird es in benzylischen Grignards über Schwefel-Magnesium-Austausch verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Äthern und Aminen.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wasser.
Identifiants chimiques
807329-97-1 | |
145.23 | |
CWTUREABAILGIK-UHFFFAOYSA-L | |
lithium(1+) chloro(propan-2-yl)magnesium chloride |
C3H7Cl2LiMg | |
MFCD07784514 | |
turbo grignard, iprmgcl licl, i-prmgcl licl, i-prmgcl.licl, isopropylmagnesiumchloride licl, isopropylmagnesium chloride licl, isopropyl magnesium chloride licl, cwtureabailgik-uhfffaoysa-l, isopropylmagnesium lithium chloride, isopropyl magnesium chloride li-cl | |
[Li+].[Cl-].CC(C)[Mg]Cl |
Spécification
Isopropylmagnesium chloride - LiCl complex | |
0.951 | |
C3H7Cl2LiMg | |
MFCD07784514 | |
Air and moisture sensitive | |
Miscible with ethers and amines. | |
[Li+].[Cl-].CC(C)[Mg]Cl | |
145.23 | |
1 M in MeTHF |
807329-97-1 | |
−17°C (1.4°F) | |
(CH3)2CHMgCl·LiCl | |
UN3399 | |
turbo grignard, iprmgcl licl, i-prmgcl licl, i-prmgcl.licl, isopropylmagnesiumchloride licl, isopropylmagnesium chloride licl, isopropyl magnesium chloride licl, cwtureabailgik-uhfffaoysa-l, isopropylmagnesium lithium chloride, isopropyl magnesium chloride li-cl | |
CWTUREABAILGIK-UHFFFAOYSA-L | |
lithium(1+) chloro(propan-2-yl)magnesium chloride | |
145.24 |
Sécurité et traitement
GHS H-Hinweis
H225-H261-H314-H318
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
P210-P223-P231+P232-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P335+P334-P363-P370+P378q-P501c
Gehäuse H225-H260-H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:4.3; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:ORGANOMETALLISCHER STOFF, FLÜSSIGKEIT, WASSERREAKTIV, ENTZÜNDBAR
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Isopropylmagnesium chloride - LiCl complex, 1M in MeTHF
Mention d'avertissement
- Gefahr
Catégorie de danger
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Mention de danger
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Conseils de prudence
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P335+P334-Lose Partikel von der Haut abbürsten In kaltes Wasser tauchen/nassen Verband anlegen.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-Methyltetrahydrofuran, Isopropylmagnesium chloride
RUO – Research Use Only
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.