Learn More
Isopropylboronsäure-Pinacolester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 76347-13-2 | C9H19BO2 | 170.059 g/mol
26.80 CHF - 284.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 76347-13-2
Summenformel C9H19BO2
Molekulargewicht (g/mol) 170.059
MDL-Nummer MFCD05663856
InChI-Schlüssel MECCSFDHAVAAAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-isopropylboronic acid, pinacol ester, 2-isopropylboronic acid pinacol ester, isopropylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-propan-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-methylethyl, 2-isopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole, 2-isoproyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-methylethyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 12727711
IUPAC-Name 4,4,5,5-Tetramethyl-2-propan-2-yl-1,3,2-dioxaborolan
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C(C)C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15496737
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33861.03
1 g
26.80 CHF
1 Gramm
Only null left
Verfügbar ab: 15-07-2025
Add to basket
15406747
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33861.06
5 g
74.05 CHF
5 Gramm
Only null left
Lager vorrätig
Add to basket
15416747
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33861.14
25 g
284.00 CHF
25 Gramm
Only null left
Verfügbar ab: 25-06-2025
Add to basket
Description
Description
Isopropylboronic acid pinacol ester is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Isopropylboronsäure-Pinacolester wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Specifications
Mehr anzeigen
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
SDS
Documents
Documents
Certificates
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Isopropylboronsäure-Pinacolester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals