Learn More
Isopropylmyristat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11459266
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Isopropylmyristat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459266
100 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Artikelnummer. 11459266
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18111.AE
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 110-27-0 | C17H34O2 | 270.457 g/mol
Isopropyl tetradecanoate is used as a solvent in perfume products and the oil phase in the preparation of formulations. It finds application in eye makeup, nail care products, soaps and detergents, hair care products, shaving products and other skin care products. It behaves as a non-aqueous component of the two-phase mouthwash, Dentyl pH, thereby it removes bacteria from the oral cavity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Isopropyl-Tetradecanoat wird als Lösungsmittel in Parfümprodukten und der Ölphase bei der Herstellung von Rezepturen verwendet. Es findet Anwendung in Augenmakeup, Nagelpflegeprodukten, Seifen und Reinigungsmitteln, Haarpflegeprodukten, Rasierprodukten und anderen Hautpflegeprodukten. Es verhält sich wie eine nicht-wässrige Komponente der Zwei-Phasen-Mundspülung, Dentyl pH, und entfernt dadurch Bakterien aus der Mundhöhle.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol. Unlösbar mit Wasser und Glycerin.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-27-0
Summenformel C17H34O2
Molekulargewicht (g/mol) 270.457
MDL-Nummer MFCD00008982
InChI-Schlüssel AXISYYRBXTVTFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl myristate, isopropyl tetradecanoate, estergel, bisomel, isomyst, promyr, tetradecanoic acid, 1-methylethyl ester, deltyl extra, kesscomir, tegester
PubChem CID 8042
IUPAC-Name Propan-2-yl-tetradecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropyl myristate
Dichte 0.85
Siedepunkt 191°C to 194°C (20 mm)
Flammpunkt 152°C (306°F)
Prozentgehaltsbereich 0.98
Menge 100 mL
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol. Immiscible with water and glycerol.
Formelmasse 270.46
Physikalische Form Flüssigkeit
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW24K033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/10/2024 Catalog NumberA18111.AE,A18111.0F,A18111.AP
Chargennummer10252162 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/08/2024 Catalog NumberA18111.AE,A18111.0F,A18111.AP
Chargennummer10248532 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/07/2024 Catalog NumberA18111.AE,A18111.0F,A18111.AP
Chargennummer10249978 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/03/2024 Catalog NumberA18111.AE,A18111.0F,A18111.AP
Chargennummer10212900 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/02/2024 Catalog NumberA18111.AE,A18111.0F,A18111.AP
Name des Produkts
Isopropylmyristat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >