Learn More
Isopropylnitrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15496718
Isopropylnitrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15496718
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 15496718
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H60247.06
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1712-64-7 | C3H7NO3 | 105.093 g/mol
Isopropyl nitrate is used as a diesel cetane improver.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Isopropylnitrat wird als Diesel-Cetan-Verbesserer verwendet.
Löslichkeit
Teilweise mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Unverträglich mit Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln, brennbaren Stoffen, organischen Materialien und Metallpulvern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1712-64-7
Summenformel C3H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 105.093
MDL-Nummer MFCD00007041
InChI-Schlüssel GAPFWGOSHOCNBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl nitrate, nitric acid, 1-methylethyl ester, 2-propyl nitrate, nitric acid, isopropyl ester, isopropylnitrate, isopropylester kyseliny dusicne, isopropylester kyseliny dusicne czech, ch3 2chono2, isonite, iso-propylnitrate
PubChem CID 15575
IUPAC-Name Propan-2-ylnitrat
SMILES CC(C)O[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropyl nitrate
Dichte 1.04
Siedepunkt 101°C to 102°C
Flammpunkt 12°C (54°F)
Strukturformel (CH3)2CHONO2
Brechungsindex 1.391
Menge 5 g
UN-Nummer UN1222
Beilstein 1701405
Löslichkeitsinformationen Partly miscible in water.
Formelmasse 105.09
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer81202613 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH60247.06,H60247.03
Name des Produkts
Isopropylnitrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals >