Learn More
Isopropylmethansulfonat 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15246483
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
Isopropylmethansulfonat 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15246483 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15246483
Marke: Thermo Scientific Acros 412840050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 926-06-7 | C4H10O3S | 138.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 926-06-7
Summenformel C4H10O3S
Molekulargewicht (g/mol) 138.19
MDL-Nummer MFCD00047802
InChI-Schlüssel SWWHCQCMVCPLEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl methanesulfonate, isopropyl mesylate, isopropylmethanesulfonate, methanesulfonic acid, 1-methylethyl ester, isopropyl methane sulphonate, 2-propyl methanesulphonate, isopropyl methane sulfonate, methanesulfonic acid, isopropyl ester, isopropyl methanesulphonate, unii-t0k2txy26b
PubChem CID 13551
IUPAC-Name Propan-2-yl-methansulfonat
SMILES CC(C)OS(=O)(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropyl Methanesulfonate
Namenshinweis 99%
Farbe Farblos
Dichte 1.1450g/mL
Siedepunkt 82.0°C (6.0 mmHg)
Flammpunkt 104°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3SO3CH(CH3)2
Brechungsindex 1.4180 to 1.4210
Menge 5 g
UN-Nummer 1760
Beilstein 04,IV,13
Relative Dichte 1.145
Formelmasse 138.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropyl methanesulfonate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Isopropylmethansulfonat 99 %, Thermo Scientific Chemicals >