Learn More
Isopropylisocyanat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15459029
Verfügbar ab: 09-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Isopropylisocyanat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15459029
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 15459029
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L16105.03
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Isopropylisocyanat wird als Reagenz bei der Vorbereitung von Androgenrezeptor-Antagonisten für die Behandlung von Prostatakrebs verwendet. Es wird auch bei der Synthese eines selektiven Doppelinhibitors von Säugetierzielen von Rapamycin (mTORC1 und mT) verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropyl isocyanate
CAS 1795-48-8
Dichte 0.868
Siedepunkt 74°C to 75°C
Flammpunkt −3°C (26°F)
Geruch Acrid
Summenformel C4H7NO
Brechungsindex 1.384
MDL-Nummer MFCD00002037
Menge 1 g
UN-Nummer UN2483
Beilstein 969356
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym isopropyl isocyanate, propane, 2-isocyanato, isopropylisocyanate, isocyanic acid isopropyl ester, iso-propyl isocyanate, isocyanic acid, isopropyl ester, isopropylisocynate, isoproylisocyanate, 2-propylisocyanate, isoproyl isocyanate
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
InChI-Schlüssel GSLTVFIVJMCNBH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)N=C=O
IUPAC-Name 2-isocyanatopropane
Molekulargewicht (g/mol) 85.11
PubChem CID 61277
Formelmasse 85.11
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropyl isocyanate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Isocyanate disopropyle
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Isopropylisocyanat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >