Learn More
Isopropylalkohol, U.S.P., J.T.Baker™
67.05 CHF - 314.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 67-63-0
Summenformel C3H8O
Molekulargewicht (g/mol) 60.096
InChI-Schlüssel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Isopropylalkohol, 2-Hydroxypropan, Avantin, sec-Propylalkohol, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petroholMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-Name Propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
15548524
Unterlagen ansehen
Avantor J.T.Baker
9080-01
500 ml Enghalsflasche aus braunem Glas
67.05 CHF
500 Milliliter
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15558524
Unterlagen ansehen
Avantor J.T.Baker
9080-03
4 l Enghalsflasche aus braunem Glas
314.00 CHF
4 Liter
Verfügbar ab: 06-08-2025
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Isopropylalkohol, U.S.P., J.T.Baker™