Learn More
Isopropylacetat, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11387356
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Isopropylacetat, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387356
250 mL
Click to view available options
Menge:
250 mL
1000 mL
2500 mL
Artikelnummer. 11387356
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L09337.AK
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 108-21-4 | C5H10O2 | 102.133 g/mol
Isopropyl acetate is a solvent in chemical industry, especially for cellulose, plastics, waxes, resins, gums, paints, oil and fats. and also as flavoring agent. It is an active component of perfumes and printing inks. It is also employed as an extractant for the preparation of antibiotics, vitamins and hormones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Isopropylacetat ist ein Lösungsmittel in der chemischen Industrie, insbesondere für Cellulose, Kunststoffe, Wachse, Harze, Gummi, Farben, Öl und Fette sowie ein Aromastoff. Ist ein aktiver Bestandteil von Parfüms und Druckfarben. Wird auch als Extraktionsmittel für die Herstellung von Antibiotika, Vitaminen und Hormonen eingesetzt.
Löslichkeit
Etwas mischbar mit kaltem Wasser und Methanol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen.
Chemische Identifikatoren
CAS 108-21-4
Summenformel C5H10O2.
Molekulargewicht (g/mol) 102.133
MDL-Nummer MFCD00008877
InChI-Schlüssel JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl acetate, 2-propyl acetate, 2-acetoxypropane, acetic acid, 1-methylethyl ester, isopropyl ethanoate, isopropylacetat, paracetat, isopropylacetaat, 1-methylethyl acetate, acetic acid, isopropyl ester
PubChem CID 7915
IUPAC-Name 2-Propylacetat
SMILES CC(C)OC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropyl acetate
Schmelzpunkt -73°C
Dichte 0.87
Siedepunkt 87°C to 89°C
Flammpunkt 4°C (39°F)
Geruch Ester-like
Strukturformel CH3CO2CH(CH3)2
Brechungsindex 1.377
Menge 250 mL
UN-Nummer UN1220
Beilstein 1740761
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,5205
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with cold water and methanol.
Formelmasse 102.13
Reinheit (%) ≥99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10239280 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog NumberL09337.AK,L09337.AU,L09337.0F
Chargennummer10239279 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog NumberL09337.AK,L09337.AU,L09337.0F
Chargennummer10240628 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog NumberL09337.AK,L09337.AU,L09337.0F
Chargennummer10247295 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/07/2023 Catalog NumberL09337.AK,L09337.AU,L09337,L09337.0F
Chargennummer10245369 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/01/2023 Catalog NumberL09337.AK,L09337.AU,L09337.0F
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropyl acetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Isopropyl acetate
Name des Produkts
Isopropylacetat, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals >