Learn More
Isopropyl acetate, +99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10092400
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Isopropyl acetate, +99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10092400 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
2.5 L, 2.50 Liter
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
2.5 L
25 L
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
25 Liter
Artikelnummer. 10092400
Marke: Thermo Scientific Acros 180800025
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 108-21-4 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 108-21-4
MDL-Nummer MFCD00008877
InChI-Schlüssel JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl acetate, 2-propyl acetate, 2-acetoxypropane, acetic acid, 1-methylethyl ester, isopropyl ethanoate, isopropylacetat, paracetat, isopropylacetaat, 1-methylethyl acetate, acetic acid, isopropyl ester
PubChem CID 7915
IUPAC-Name 2-Propylacetat
SMILES CC(C)OC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropyl acetate
Schmelzpunkt -73,0 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.8720g/mL
Siedepunkt 88.8°C
Flammpunkt 4°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C5H10O2
Strukturformel CH3CO2CH(CH3)2
Brechungsindex 1.3760 to 1.3780
Menge 2.5 L
Beilstein 02, 130
Rückstand nach Verdampfung 0.01% max.
Merck Index 15, 5251
Relative Dichte 0.872
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 31g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Molekulargewicht (g/mol) 102.13
Viskosität 0.49 mPa.s (25°C)
Formelmasse 102.13
Reinheit (%) 99+%
Güte Rein
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropyl acetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Isopropyl acetate, +99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals >