Learn More
Isopropenylmagnesiumbromid, 0.5-M-Lösung in THF, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10684175
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Isopropenylmagnesiumbromid, 0.5-M-Lösung in THF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10684175 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
800 mL, AcroSeal™ Glasflasche, 800 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
Artikelnummer. 10684175
Marke: Thermo Scientific Acros 427758000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13291-18-4 | C3H5BrMg | 145.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13291-18-4, 109-99-9
Summenformel C3H5BrMg
Molekulargewicht (g/mol) 145.28
MDL-Nummer MFCD00192240
InChI-Schlüssel LFTYALBVGVNGLI-UHFFFAOYSA-M
Synonym isopropenylmagnesium bromide, isopropenylmagnesium bromide solution, isopropenyl magnesium bromide, bromo prop-1-en-2-yl magnesium, magnesium, bromo 1-methylethenyl, bromo isopropenyl magnesium, 1-methylethenylmagnesium bromide, 2-propen-2-ylmagnesium bromide, prop-1-en-2-ylmagnesium bromide, lftyalbvgvngli-uhfffaoysa-m, grignard reagent
PubChem CID 4187787
IUPAC-Name Magnesium;Prop-1-en;Bromid
SMILES CC(=C)[Mg]Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropenylmagnesium bromide
Namenshinweis 0.5M Solution in THF
Farbe Orange bis Weiß
Dichte 0.9270g/mL
Siedepunkt 67.0°C
Flammpunkt 2°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Strukturformel CH2=C(CH3)MgBr
Menge 800 mL
Relative Dichte 0.927
Formelmasse 145.28
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropenylmagnesium bromide, 05M solution in THF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Isopropenylmagnesiumbromid, 0.5-M-Lösung in THF, Thermo Scientific Chemicals >