Learn More
Isopropanol, HPLC für die Gradientenanalyse, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10561802
Isopropanol, HPLC für die Gradientenanalyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10561802 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
2.5 l, Bernsteinfarbene Glasflasche, 2.50 Liter
Click to view available options
Menge:
2.5 l
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
Artikelnummer. 10561802
Marke: Fisher Chemical P/7508/17
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
C3H8O, CAS-Nummer-67-63-0, 2-Hydroxypropan, 2-Propanol, Alkolave, Avantin, Dimethylcarbinol, Hartosol, Isopropanol, Isopropylalkohol, Sec-propylalkohol, 2,5 l, 81 °C, CHEBI:17824, farblos, 60,1 g/mol, KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N, Propan-2-ol, –89,5 °C, 11674, 60,096
C3H8O, CAS-Nummer-67-63-0, 2-Hydroxypropan, 2-Propanol, Alkolave, Avantine, Dimethylcarbinol, Hartosol, Isopropanol, Isopropylalkohol, Petrohol, sec-propylalkohol, 2,5 l, 81 °C, CHEBI:17824, Farblos, 60,1 g/mol, KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N, Propan-2-ol, -89,5 °C, 11674, 60.096
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
pH 7
Schmelzpunkt -89.5 °C
CAS 67-63-0
Farbe Farblos
Siedepunkt 81 °C
Menge 2.5 l
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Summenformel C3H8O
MDL-Nummer 11674
Dampfdruck 43 W bei 20 °C
Viskosität 2.27 mPa*s bei 20 °C
Synonym Isopropylalkohol, 2-Hydroxypropan, Avantin, sec-Propylalkohol, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
InChI-Schlüssel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)O
IUPAC-Name Propan-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 60.096
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Formelmasse 60.1 mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2538064 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberP/7508/17
Chargennummer2531116 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberP/7508/17
Chargennummer2532234 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberP/7508/17
Chargennummer2530510 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberP/7508/17
Chargennummer2528863 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberP/7508/17
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propan-2-ol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Isopropanol, HPLC für die Gradientenanalyse, Fisher Chemical >