Learn More
Isopropanol, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 11453733
Zum Warenkorb hinzufügen
Isopropanol, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11453733 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
500 mL, Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 l
2.5 L
2.5 l
5 l
10 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
HDPE-Flasche
Kunststoffbehälter
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallbehälter
Artikelnummer. 11453733
Marke: Fisher Chemical P/7500/PB08
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
C3H8O, CAS-Nummer-67-63-0, 2-Hydroxypropan, Isopropanol, Hartosol, 2-Propanol, Dimethylcarbinol, Avantin, Petrohol, sek-Propylalkohol, Isopropylalkohol, Alkolave, 2,5 l, 81 °C, CHEBI:17824, farblos, 60,1 g/mol, KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N, Propan-2-ol, -89,5 °C, 11674, 60,096
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-63-0
Summenformel C3H8O
Molekulargewicht (g/mol) 60.096
MDL-Nummer 11674
InChI-Schlüssel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-Name Propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropanol
pH 7
Schmelzpunkt -89.5°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 81°C
Menge 500 mL
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 43mmHg at 20°C
Viskosität 2.27 mPaS at 20°C
Formelmasse 60.1g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2538064 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberP/7500/17,P/7500/24,P/7500/25,P/7500/15,P/7500/27,P/7500/21,P/7500/17X,P/7500/25SS,P/7500/17Z,P/7500/21S,P/7500/PB08,P/7500/PC25,P/7500/PC17X,P/7500/PC17,P/7500/PB17X,P/7500/PB17
Chargennummer2531116 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberP/7500/17,P/7500/24,P/7500/25,P/7500/15,P/7500/27,P/7500/21,P/7500/17X,P/7500/25SS,P/7500/17Z,P/7500/21S,P/7500/PB08,P/7500/PC25,P/7500/PC17X,P/7500/PC17,P/7500/PB17X,P/7500/PB17
Chargennummer2532234 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberP/7500/17,P/7500/24,P/7500/25,P/7500/15,P/7500/27,P/7500/21,P/7500/17X,P/7500/25SS,P/7500/17Z,P/7500/21S,P/7500/PB08,P/7500/PC25,P/7500/PC17X,P/7500/PC17,P/7500/PB17X,P/7500/PB17
Chargennummer2530510 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberP/7500/17,P/7500/24,P/7500/25,P/7500/15,P/7500/27,P/7500/21,P/7500/17X,P/7500/25SS,P/7500/17Z,P/7500/21S,P/7500/PB08,P/7500/PC25,P/7500/PC17X,P/7500/PC17,P/7500/PB17X,P/7500/PB17
Chargennummer2528863 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberP/7500/17,P/7500/24,P/7500/25,P/7500/15,P/7500/27,P/7500/21,P/7500/17X,P/7500/25SS,P/7500/17Z,P/7500/21S,P/7500/PB08,P/7500/PC25,P/7500/PC17X,P/7500/PC17,P/7500/PB17X,P/7500/PB17
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propan-2-ol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Isopropanol, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™ >