Learn More
Isopropanol, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 l
2.5 L
2.5 l
5 l
10 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
HDPE-Flasche
Kunststoffbehälter
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallbehälter
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
25 Liter
5 Liter
500 Milliliter
Beschreibung
C3H8O, CAS-Nummer-67-63-0, 2-Hydroxypropan, Isopropanol, Hartosol, 2-Propanol, Dimethylcarbinol, Avantin, Petrohol, sek-Propylalkohol, Isopropylalkohol, Alkolave, 2,5 l, 81 °C, CHEBI:17824, farblos, 60,1 g/mol, KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N, Propan-2-ol, -89,5 °C, 11674, 60,096
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Isopropanol |
pH | 7 |
Schmelzpunkt | -89.5°C |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 81°C |
Menge | 2.5 L |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Dampfdruck | 43mmHg at 20°C |
Viskosität | 2.27 mPaS at 20°C |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Propan-2-ol
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Propan-2-ol
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Isopropanol, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur