Learn More
Isopropanol, 99.6 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10657411
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Isopropanol, 99.6 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10657411
500 mL
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 l
2.5 l
25 L
Artikelnummer. 10657411
Marke: Thermo Scientific Acros 423835000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 67-63-0
Summenformel C3H8O
Molekulargewicht (g/mol) 60.096
MDL-Nummer MFCD00011674
InChI-Schlüssel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-Name Propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropanol
Dichte 0.7850g/mL
Menge 500 mL
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Prozentgehaltsbereich 99.6%
Rückstand nach Verdampfung 0.001% max.
Strukturformel (CH3)2CHOH
Dampfdruck Vapor Pressure: 43mmHg at 20°C
Beilstein 01, 360
Wasser 0.2% max. (K.F.)
Fieser 13,108
Merck Index 15, 5254
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, methylene chloride, dmf and acetone, miscible with alcohol, ether and chloroform, insoluble in salts solutions
Formelmasse 60.1
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte ACS-Reagenz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerB0548908A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2025 Catalog Number423830025,423830010,423835000,423830250
ChargennummerA0471681 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number423830025,423830010,423835000,423830250
Chargennummer0548295A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2024 Catalog Number423830025,423830010,423835000,423830250
ChargennummerA0465194 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/08/2024 Catalog Number423830025,423830010,423835000,423830250
ChargennummerB0547404A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number423830025,423830010,423835000,423830250
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Isopropanol, 99.6 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals >