Learn More
Isopropanol, 99.5 %, Pure, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10399752
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Isopropanol, 99.5 %, Pure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10399752
5 l, Kunststoff-Fass
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
5 l
10 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Artikelnummer. 10399752
Marke: Thermo Scientific Acros 149320050
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Aktionscode 24127 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 67-63-0 | C3H8O | 60.096 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 67-63-0
Summenformel C3H8O
Molekulargewicht (g/mol) 60.096
MDL-Nummer MFCD00011674
InChI-Schlüssel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Isopropylalkohol, 2-Hydroxypropan, Avantin, sec-Propylalkohol, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-Name Propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropanol
Schmelzpunkt -89.5 °C
Namenshinweis 99.8+ %
Dichte 0.7850 g/ml
Siedepunkt 81.0 °C bis 83.0 °C
Menge 5 l
Flammpunkt 12 °C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoff-Fass
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3760 bis 1.3780
Prozentgehaltsbereich 99.5+ %
Rückstand nach Verdampfung 0.005 % max.
Relative Dichte 0.785
Strukturformel (CH3)2CHOH
Dampfdruck Dampfdruck: 43 W bei 20 °C
Viskosität 2.27 mPa.s (20 ° C)
Beilstein 01, 360
Wasser 0.2 % max. (K.F.)
Fieser 13,108
Merck Index 15, 5254
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: mischbar. Andere Löslichkeiten: löslich in Methanol, Ethanol, Methylenchlorid, DMF und Aceton, mischbar mit Alkohol, Ether und Chloroform, unlöslich in Salzlösungen
Formelmasse 60.1
Reinheit (%) ≥ 99.5 %
Güte Rein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Isopropanol, 99.5 %, Pure, Thermo Scientific Chemicals >