Learn More
Isopropanol, 99.5 %, für die Molekularbiologie, DNAse-, RNase- und Protease-frei, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10723124
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Isopropanol, 99.5 %, für die Molekularbiologie, DNAse-, RNase- und Protease-frei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10723124 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
250 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10723124
Marke: Thermo Scientific Acros 327272500
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 67-63-0 | C3H8O | 60.096 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 67-63-0
Summenformel C3H8O
Molekulargewicht (g/mol) 60.096
MDL-Nummer MFCD00011674
InChI-Schlüssel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-Name Propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropanol
Namenshinweis DNAse, RNAse and Protease Free
Dichte 2.1 (Air = 1.0)
Menge 250 mL
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Rückstand nach Verdampfung 0.0005% max.
Strukturformel (CH3)2CHOH
Dampfdruck Vapor Pressure: 43mmHg at 20°C
Beilstein 01, 360
Wasser 0.05% max. (Coulometric)
Fieser 13,108
Merck Index 15, 5254
Formelmasse 60.1
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte Molekularbiologie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0469299 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number327272500,327270010
ChargennummerA0469861 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number327272500,327270010
ChargennummerA0463496 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number327272500,327270010
ChargennummerA0464840 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number327272500,327270010
ChargennummerA0463496 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/08/2024 Catalog Number327272500,327270010
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Isopropanol, 99.5 %, für die Molekularbiologie, DNAse-, RNase- und Protease-frei, Thermo Scientific Chemicals >