Learn More
Isoprenalin-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
56.55 CHF - 513.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 51-30-9
Summenformel C11H18ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 247.72
MDL-Nummer MFCD00012603,MFCD00064548
InChI-Schlüssel IROWCYIEJAOFOW-UHFFFAOYNA-N
Synonym isoprenaline hydrochloride, isoproterenol hydrochloride, isuprel, euspiran, isoprenaline hcl, isoproterenol hcl, aerolone, aerotrol, izadrin, vapo-iso
PubChem CID 5807
IUPAC-Name 4-[1-Hydroxy-2-(propan-2-ylamino)ethyl]benzol-1,2-diol;hydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].CC(C)NCC(O)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11683009
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
437210050
5 g
56.55 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11915431
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
437210250
25 g
190.00 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11925431
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
437211000
100 g
513.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-P-Hinweis
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter ausspülen.
BEI EINATMEN:
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 200-089-8
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Isoprenalin-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals