Learn More
Isophthalsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10479040
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Isophthalsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10479040 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
500 g
2 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10479040
Marke: Thermo Scientific Acros 122650050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 121-91-5 | C8H6O4 | 166.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-91-5
Summenformel C8H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 166.13
MDL-Nummer MFCD00002516
InChI-Schlüssel QQVIHTHCMHWDBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym isophthalic acid, 1,3-benzenedicarboxylic acid, m-phthalic acid, m-benzenedicarboxylic acid, acide isophtalique, kyselina isoftalova, iso-phthalic acid, acide isophtalique french, kyselina isoftalova czech, unii-x35216h9fj
PubChem CID 8496
ChEBI CHEBI:30802
IUPAC-Name Benzol-1,3-Dicarbonsäure
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isophthalic acid
Schmelzpunkt 341.0°C to 343.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H4(CO2H)2
Menge 5 g
Beilstein 09, 832
Merck Index 15, 5243
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.01g/100mL (25 c). Other solubilities: freely soluble in alcohol and glacial acetic acid,practically insoluble in benzene and petroleum,ether
Formelmasse 166.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Isophthalic acid
Name des Produkts
Isophthalsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >