Learn More
Isophorondiamin, 99+ %, cis-trans-Gemisch, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10584141
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Isophorondiamin, 99+ %, cis-trans-Gemisch, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10584141
250 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10584141
Marke: Thermo Scientific 352942500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 2855-13-2 | C10H22N2 | 170.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2855-13-2
Summenformel C10H22N2
Molekulargewicht (g/mol) 170.30
MDL-Nummer MFCD00019397
InChI-Schlüssel RNLHGQLZWXBQNY-UHFFFAOYNA-N
Synonym isophorone diamine, isophoronediamine, 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine, 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexanamine, cyclohexanemethanamine, 5-amino-1,3,3-trimethyl, ipda, ccris 6680, 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethylamine, cyclohexanemethylamine, 5-amino-1,3,3-trimethyl, 1-amino-3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexane
PubChem CID 17857
IUPAC-Name 3-(aminomethyl)-3,5,5-trimethylcyclohexan-1-amine
SMILES CC1(C)CC(N)CC(C)(CN)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isophorondiamine
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 10°C
Dichte 0.9200g/mL
Siedepunkt 247°C
Flammpunkt 117°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4880 to 1.49
Menge 250 mL
Relative Dichte 0.92
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible with water
Viskosität 18 mPa.s (20°C)
Formelmasse 170.3
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isophorondiamine, mixture of cis and trans
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Isophorondiamin, 99+ %, cis-trans-Gemisch, Thermo Scientific Chemicals >