Learn More
Isopentylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15498799
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Isopentylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498799
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 15498799
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L02260.14
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopentylamine
CAS 107-85-7
Schmelzpunkt -60°C
Dichte 0.751
pH 12.1
Siedepunkt 95°C to 97°C
Flammpunkt −1°C (30°F)
Geruch Amine-like
Summenformel C5H13N
Brechungsindex 1.408
MDL-Nummer MFCD00008203
Menge 25 g
UN-Nummer UN1106
Beilstein 1209230
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,5112
Synonym isoamylamine, isopentylamine, 3-methylbutylamine, 1-amino-3-methylbutane, monoisoamylamine, leucamine, 1-butanamine, 3-methyl, 3-methylbutanamine, isovalerylamine, monoisopentylamine
InChI-Schlüssel BMFVGAAISNGQNM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CCN
IUPAC-Name 3-Methylbutan-1-amin
Molekulargewicht (g/mol) 87.166
PubChem CID 7894
ChEBI CHEBI:43689
Formelmasse 87.17
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerM29L022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/02/2025 ArtikelnummerL02260.14
ChargennummerA0442645 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/01/2024 ArtikelnummerL02260.14
Chargennummer10239315 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/02/2023 ArtikelnummerL02260.14
Chargennummer10235455 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 ArtikelnummerL02260.14
ChargennummerR16F024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 ArtikelnummerL02260.14
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopentylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Isoamylamine
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Isopentylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >