Learn More
Isonicotinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419266
500 g, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
CAS: 55-22-1 | C6H5NO2 | 123.111 g/mol
It acts as an useful isomer of nicotinic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es dient als nützliches Isomer von Nikotinsäure.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (6 mg/ml) und 2 N NH4OH (5 %). Unlöslich in Äther, Benzol und kochendem Alkohol.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55-22-1
Summenformel C6H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 123.111
MDL-Nummer MFCD00006429
InChI-Schlüssel TWBYWOBDOCUKOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 4-picolinic acid, 4-carboxypyridine, p-pyridinecarboxylic acid, gamma-picolinic acid, gamma-pyridinecarboxylic acid, acide iso-nicotinique, 1,4-dihydroisonicotinic acid, acide iso-nicotinique french
PubChem CID 5922
ChEBI CHEBI:6032
IUPAC-Name Pyridin-4-Carbonsäure
SMILES C1=CN=CC=C1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isonicotinic acid
Schmelzpunkt ∼310°C (sublimation)
pH 3.0 to 4.0
Siedepunkt 260°C (15 mmHg)
Menge 500 g
Beilstein 109599
Merck Index 14,5187
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (6mg/ml),and 2 N NH4OH (5%). Insoluble in ether,benzene,and boiling alcohol.
Formelmasse 123.11
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isonicotinic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Isonicotinic acid
Name des Produkts
Isonicotinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >