Learn More
SymLine Trennverstärker
Schaltverstärker für Signalbox-Geräte.
Marke: SymLine 108278
302.84 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geeignet für die Verwendung mit Signalbox T1, T5, Signalbox2
Spezifikation
Schaltverstärker EU, 2-Kanal-Sicherheitsbarriere, Stromversorgung 120 bis 230 V AC, Kontakt- oder NAMUR-Eingänge / ATEX: Ex II (1) G [Ex ia] IIC, Ex II (1) D [Ex ia] IIIC | |
Signalbox T1, T5, Signalbox2 | |
Schaltverstärker |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SymLine Trennverstärker > Signalbox T1, T5, Signalbox 2
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur