Learn More
Isohexan, enthält <5 % N-Hexan, HPLC für Nachweis mittels Fluoreszenz
57.65 CHF - 108.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 73513-42-5 |
---|---|
Summenformel | C6H14 |
Molekulargewicht (g/mol) | 86.18 |
MDL-Nummer | MFCD00009406 |
InChI-Schlüssel | AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane |
PubChem CID | 7892 |
IUPAC-Name | 2-Methylpentan |
SMILES | CCCC(C)C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10181950
|
Fisher Chemical
H/0410/PB15 |
1 L | N/A | N/A | N/A | |||||
10713801
|
Fisher Chemical
H/0410/PB17 |
2.5 L | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
73513-42-5 | |
86.18 | |
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N | |
7892 | |
CCCC(C)C |
C6H14 | |
MFCD00009406 | |
isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane | |
2-Methylpentan |
Spezifikation
-154°C | |
Farblos | |
Kunststoffbeschichtete Glasflasche | |
C6H14 | |
isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane | |
CCCC(C)C | |
86.18 | |
86.18g/mol |
73513-42-5 | |
60°C | |
Flüssig | |
MFCD00009406 | |
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N | |
2-Methylpentan | |
7892 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- iso-Hexan
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Isohexan, enthält <5 % N-Hexan, HPLC für Nachweis mittels Fluoreszenz