Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Überschuhe
Sauber verarbeitet für maximale Reinheit, durch Gammabestrahlung sterilisiert. DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Überschuhe bieten eine inhärente Barriere für Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche, wasserbasierte leichte Flüssigkeitsspritzer. Atmungsaktiv und außergewöhnlich fusselarm
Marke: DuPont™ D15466083
231.84 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- In den Größen S bis XL lieferbar.
- Sauber verarbeitet und gammasterilisiert.
- Gebundene innere Säume.
- Tunnelelastizierung an Schienbein und Knöcheln.
- Knöchelbänder.
- Gripper™-Sohlen bieten eine verbesserte Rutschfestigkeit und Robustheit.
Spezifikation
Mittel | |
Weiß | |
Steril | |
Gebundene innere Säume | |
Sauber verarbeitet und durch Gammabestrahlung sterilisiert mit SAL von 10-6 (ISO 11137-1), geeignet für den Einsatz in Reinräumen der GMP Klasse A/B (ISO-Klasse 5), PSA-Kategorie I | |
Separat paarweise verpackt |
Tyvek™ IsoClean™ | |
Ja | |
Gripper™ | |
Reinräume in den Bereichen Biotechnologie, Pharmazie, Herstellung medizinischer Geräte, Lebensmittelverarbeitung, Kosmetikindustrie sowie in anderen kritischen oder kontrollierten Umgebungen. | |
100/Pckg. | |
Stiefelüberzieher für kontrollierte Umgebungen |
Der Benutzer sollte die Risikobewertung durchführen, um den erforderlichen Schutz zu bestimmen.