Learn More
Isobutyrylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Isobutyryl chloride is used in the preparation of fully isobutyramide terminated hyperbranched polyethylenimines. It plays an important role in the separation and identification of shikonin and its ester derivatives in the root epidermis of Echium italicum L. It acts as an acylating agent for the ketimine derivatives of alfa-amino esters, nucleosides and pyrroles. Further, it is used in the preparation of organic peroxides. In addition to this, it is used as an intermediate for dyes, textile auxiliaries and peroxide compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Isobutylchlorid wird bei der Herstellung von vollständig mit Isobutyramid terminierten hyperverzweigten Polyethyleniminen verwendet. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Trennung und Identifizierung von Shikonin und seinen Esterderivaten in der Wurzelepidermis von Echium Italicum L. Es fungiert als Akylierungsmittel für die Ketiminderivate von alfa-Amino-Estern, Nukleosiden und Pyrrolen. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung organischer Peroxide verwendet. Außerdem wird es als Zwischenprodukt für Farbstoffe, Textilhilfsmittel und Peroxidverbindungen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform, Eisessigsäure, Äther, Toluol, Methylenchlorid und Benzol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Basen, Wasser, starken Oxidationsmitteln und Alkoholen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Isobutyryl chloride |
Schmelzpunkt | ∽-90°C |
Dichte | 1.017 |
Siedepunkt | 91°C to 93°C |
Flammpunkt | 8°C (46°F) |
Prozentgehaltsbereich | 0.98 |
Brechungsindex | 1.407 |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN2395 |
Beilstein | 605393 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Isobutyryl chloride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Isobutyrylchloride