Learn More
Isobuttersäure, 99%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11356766
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Isobuttersäure, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356766
100 mL, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11356766
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L04038.AE
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 79-31-2 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
Isobutyric acid is used to prepare esters for flavors and perfumes. It is also used as a disinfecting agent, preservative and tanning agent. It finds applications in textile, varnish and the leather industry. Further, it is used as a lactation stimulant in dairy cattle. In addition to this, it is used in the preparation of tetramethylsuccinic acid and diisopropyl ketone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Isobuttersäure wird zur Herstellung von Estern für Aromen und Parfums verwendet. Wird auch als Desinfektionsmittel, Konservierungsmittel und Gerbmittel verwendet. Findet Anwendungen in der Textil-, Lack- und Lederindustrie. Wird darüber hinaus als Laktationsstimulant bei Milchvieh verwendet. Wird darüber hinaus bei der Herstellung von Tetramethylsuccinsäure und Diisopropylketon verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Alkohol, Chloroform und Ether. Leicht mischbar mit Tetrachlorkohlenstoff.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-31-2
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.11
MDL-Nummer MFCD00002658
InChI-Schlüssel KQNPFQTWMSNSAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyric acid, isobutanoic acid, 2-methylpropionic acid, propanoic acid, 2-methyl, dimethylacetic acid, isopropylformic acid, iso-butyric acid, isobutyrate, cenex rp b2, acetic acid, dimethyl
PubChem CID 6590
ChEBI CHEBI:16135
IUPAC-Name 2-Methylpropansäure
SMILES CC(C)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isobutyric acid
Schmelzpunkt -47°C
Siedepunkt 153°C to 154°C
UN-Nummer UN2529
Beilstein 635770
Merck Index 145155
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,alcohol,chloroform and ether. Slightly miscible with carbon tetrachloride.
Formelmasse 88.11
Reinheit (%) 99%
Dichte 0.948
Menge 100 mL
Flammpunkt 59°C (138°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.3928
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isobutyric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Isobutyric acid
Name des Produkts
Isobuttersäure, 99%, Thermo Scientific Chemicals >